Learn More
4-pyrrolidin-1-ylbenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-pyrrolidin-1-ylbenzoate |
| CAS | 129414-26-2 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C12H15NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00731259 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | methyl 4-pyrrolidin-1-yl benzoate, methyl 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylate, 1-4-methoxycarbonyl phenyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1-pyrrolidinyl-, methyl ester, methyl 4-pyrrolidinylbenzoate, acmc-1bxvx, methyl 4-pyrrolidin-1-1ylbenzoate, methyl4-pyrrolidin-1-yl benzoate, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid methyl ester |
| Clé InChI | XNIVNLQKURGIAY-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |