Learn More
Méthyl 4-oxotétrahydrithiophène-3-carboxylate, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit. 10531872
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 2689-68-1
Formule moléculaire C6H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 160.187
Clé InChI LEAKUJFYXNILRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thiophenone, 4-carbomethoxy-3-thiophanone, 3-thiophenecarboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, methyl 3-oxotetrahydrothiophene-4-carboxylate, 4-carbomethoxytetrahydro-3-thi ophenone, methyl 4-oxo-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, methyl 4-oxo-2,3,5-trihydrothiophene-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-3-thenoate
CID PubChem 98424
Nom IUPAC méthyl4-oxothiolane-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.19
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique