Learn More
Méthyle 4-(méthylamino)benzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.62€ - 661.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18358-63-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.192 |
Numéro MDL | MFCD00017198 |
Clé InChI | LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester |
CID PubChem | 140375 |
Nom IUPAC | méthyl 4-(méthylamino) benzoate |
SMILES | CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13460.06 |
5 g |
64.62€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13460.14 |
25 g |
243.21€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13460.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéIl est légèrement soluble dans l’eau. (1,2 g/l) (25°C) insoluble dans l-hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
18358-63-9 | |
165.192 | |
LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N | |
140375 | |
CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC |
C9H11NO2 | |
MFCD00017198 | |
methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester | |
méthyl 4-(méthylamino) benzoate |
Spécification
Methyl 4-(methylamino)benzoate | |
92°C to 97°C | |
MFCD00017198 | |
methyl 4-methylamino benzoate, methyl 4 methylamino benzoate, benzoic acid, 4-methylamino-, methyl ester, acmc-209eks, methyl 4-methylaninobenzoate, 4-carbomethoxy-n-methylaniline, methyl 4-methylamino-benzoate, methyl-4-methylaminobenzoate, 4-methoxycarbonyl-n-methylaniline, 4-methylamino-benzoic acid methylester | |
LLAMGYUWYUMHCH-UHFFFAOYSA-N | |
méthyl 4-(méthylamino) benzoate | |
140375 | |
98% |
18358-63-9 | |
C9H11NO2 | |
2803327 | |
It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane. | |
CNC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC | |
165.192 | |
165.19 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante