Learn More
Méthyl 4-iodo-3-nitrobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-iodo-3-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DCM 10 mg/0,5 ml. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
Le méthyl 4-iodo-3-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le DCM 10 mg/0,5 ml. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate |
Point de fusion | 101°C to 104°C |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Light sensitive |
Synonyme | 4-iodo-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-iodo-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-3-nitro-, methyl ester, methyl4-iodo-3-nitrobenzoate, acmc-20af7x, methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate, 4-iodo-3-nitro benzoic methyl ester, 3-nitro-4-iodobenzoic acid methyl ester, 4-iodo-3-nitro-benzoic acid methyl ester |
Informations sur la solubilité | Soluble in DCM 10mg/0.5mL. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 307.05 |
Pourcentage de pureté | 99% |