Learn More
4-fluorobenzoylacétate de méthyle, 95%, Thermo Scientific Chemicals
38.40€ - 173.00€
Identifiants chimiques
CAS | 63131-29-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9FO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.177 |
Numéro MDL | MFCD00000355 |
Clé InChI | HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6 |
CID PubChem | 579425 |
Nom IUPAC | 3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25546.03 |
1 g |
38.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477226
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25546.09 |
10 g |
173.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
63131-29-3 | |
196.177 | |
HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N | |
579425 | |
COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F |
C10H9FO3 | |
MFCD00000355 | |
methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6 | |
3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate de méthyle |
Spécification
Methyl 4-fluorobenzoylacetate | |
1.228 | |
>110°C (230°F) | |
1.521 | |
methyl 4-fluorobenzoylacetate, methyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, methyl p-fluorobenzoylacetate, 4-fluorobenzoylacetic acid methyl ester, methyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-beta-oxo-, methyl ester, benzenepropanoic acid, 4-fluoro-.beta.-oxo-, methyl ester, pubchem16721, acmc-209nd6 | |
COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F | |
196.177 | |
196.18 |
63131-29-3 | |
91°C (5 mmHg) | |
C10H9FO3 | |
MFCD00000355 | |
HGLVYXXPRSNKQN-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate de méthyle | |
579425 | |
95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 263-889-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante