Learn More
Méthyl 4-fluorobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15580604
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-33-8
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Clé InChI MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-fluorobenzoate, 4-fluorobenzoic acid methyl ester, methyl 4-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro-, methyl ester, methyl4-fluorobenzoate, methyl-4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid methyl ester, pubchem3566, acmc-1aef0, asischem p32019
CID PubChem 67878
Nom IUPAC méthyl4-fluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-fluorobenzoate
Densité 1.1920g/mL
Point d’ébullition 90°C to 92°C (27.0 hPa)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.192
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-fluorobenzoate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.