Learn More
4-éthynylbenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15140126
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15140126
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53419.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3034-86-4 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Methyl 4-ethynylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-éthylbenzoate est utilisé comme produit intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,16 g/l à 25°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-86-4
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00168820
Clé InChI JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethynylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-ethynyl-, methyl ester, methyl4-ethynylbenzoate, 4-ethynylbenzoic acid methylester, 4-methoxycarbonyl phenylacetylene, benzoic acid,4-ethynyl-, methyl ester, methyl 4-ethynyl-benzoate, 4-ethinylbenzoic acid methyl ester, 4-ethynyl benzoic acid methylester
CID PubChem 640163
Nom IUPAC 4-éthynylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-ethynylbenzoate
Point de fusion 92°C to 94°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.16g/L at 25°C).
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%