Learn More
Méthyl 4’-chlorobiphényl-4-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478397
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89901-02-0
Formule moléculaire C14H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.69
Numéro MDL MFCD04117794
Clé InChI UJIUMBFXWGXMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-4-chlorophenyl benzoate, methyl 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate, acmc-20akgj, amtda026, methylchlorobiphenylcarboxylate, methyl 4-chloro 1,1-biphenyl-4-carboxylate, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 737630
Nom IUPAC methyl 4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4'-chlorobiphenyl-4-carboxylate
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.69
Pourcentage de pureté 95%