Learn More
Méthyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carboxylate, 99 %, Thermo Scientific™™
Code produit. 10562071
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 159660-85-2
Formule moléculaire C14H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 246.31
Numéro MDL MFCD00216930
Clé InChI HLKWMBMESNOAMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 1-benzyl-4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate #, methyl 4-amino-1-benzyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 4-amino-1,2,5,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-, methyl ester, 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, pyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-4-amino-1-benzyl-, methyl ester
CID PubChem 563385
Nom IUPAC méthyl 4-amino-1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(CCN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Point de fusion 87.0°C to 89.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 246.31
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Identifiant produit
  • Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate