Learn More
Méthyl 3-méthoxy-2-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate is used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-méthoxy-2-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5307-17-5
Formule moléculaire C9H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.17
Numéro MDL MFCD00051968
Clé InChI FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 79195
Nom IUPAC Méthyl 3-méthoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 1 g
Beilstein 2697098
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 211.18
Pourcentage de pureté 98%