Learn More
3-hexanoate de méthyle, +95 %, principalement trans, Thermo Scientific™
Code produit. 10702294
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 2396-78-3
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00672771
Clé InChI XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
Synonyme 3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
CID PubChem 5362782
Nom IUPAC (E)-hexa-3-énoate de méthyle
SMILES CCC=CCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hexenoate
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9150g/mL
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.915
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.