Learn More
3-cyclohexènecarboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15249786
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Identifiants chimiques
CAS 6493-77-2
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00053266
Clé InChI IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity
CID PubChem 96926
Nom IUPAC cyclohex-3-ène-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CCC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 185.0°C
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.02
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.