Learn More
Méthyle de 3-(chlorosulfonyl)-4-méthoxybenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11336885
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 192323-12-9
Formule moléculaire C9H9ClO5S
Poids moléculaire (g/mol) 264.68
Numéro MDL MFCD03407355
Clé InChI FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
CID PubChem 2794613
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Quantité 5 g
Nom IUPAC méthyl 3-(chlorosulfonyl)-4-méthoxybenzoate
Poids de la formule 264.68
Pourcentage de pureté 97%