Learn More
Méthyle 3-aminopyridine-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.73€ - 373.86€
Identifiants chimiques
CAS | 55279-30-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.153 |
Numéro MDL | MFCD02082535 |
Clé InChI | XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 1488824 |
Nom IUPAC | 3-aminopyridine-4-carboxylate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34007.03 |
1 g |
65.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34007.09 |
10 g |
373.86€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
55279-30-6 | |
152.153 | |
XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopyridine-4-carboxylate de méthyle |
C7H8N2O2 | |
MFCD02082535 | |
1488824 | |
COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N |
Spécification
Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate | |
84°C to 86°C | |
MFCD02082535 | |
XLQIGLBALJNHKR-UHFFFAOYSA-N | |
3-aminopyridine-4-carboxylate de méthyle | |
1488824 | |
97% |
55279-30-6 | |
C7H8N2O2 | |
methyl 3-aminoisonicotinate, 3-amino-isonicotinic acid methyl ester, 3-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl3-aminoisonicotinate, 3-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem9760, acmc-1avm8, methyl 3-amino isonicotinate | |
COC(=O)C1=C(C=NC=C1)N | |
152.153 | |
152.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante