Learn More
3-(4-hydroxyphényl)propionate de méthyle, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Useful synthetic intermediate. It can be used to prepare potent and orally available G protein-coupled receptor 40 agonists as potential antidiabetic agents. May be used in the enzymatic coupling of saccharides to protein.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des 40 agonistes de récepteurs couplés aux protéines G puissants et disponibles par voie orale en tant qu’agents antidiabétiques potentiels. Peut être utilisé dans le couplage enzymatique des saccharides aux protéines.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des 40 agonistes de récepteurs couplés aux protéines G puissants et disponibles par voie orale en tant qu’agents antidiabétiques potentiels. Peut être utilisé dans le couplage enzymatique des saccharides aux protéines.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate |
Point de fusion | 39°C to 41°C (literature) |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 108°C (11 mmHg) |
Point d’éclair | >113°C (235°F) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 2211073 |
Synonyme | methyl 3-4-hydroxyphenyl propionate, methyl 3-4-hydroxyphenyl propanoate, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester, unii-wat13au7xb, methyl3-4-hydroxyphenyl propionate, wat13au7xb, hydrocinnamic acid, p-hydroxy-, methyl ester, 3-4-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-p-hydroxyphenyl propionate, 3-4'-hydroxyphenyl-propionic acid-ome |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and methanol. |
Poids de la formule | 180.2 |