Learn More
Méthyl 2-méthyl-3-nitrobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15446718
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate may be used in the synthesis of methyl indole-4-carboxylate, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one, 5-nitroisocoumarin and [2-(4-fluorophenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanone. It may also be used in the preparation of substituted nitrostyrene benzoic acids, via reaction with aromatic aldehydes in the presence of DBU in DMSO; and 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindole, via Batcho-Leimgruber modification of the Reissert indole synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 2-méthyl-3-nitrobenzoate peut être utilisé dans la synthèse de l’indole-4-carboxylate de méthyle, 5-aminoisoquinoline1-(2H)-one, de la 5-nitroisocoumarine et de la [2-(4-fluorophényl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylméthanone. Il peut également être utilisé dans la préparation d’acides benzoïques nitrostyrène substitués, par réaction avec des aldéhydes aromatiques en présence de DBU dans le DMSO ; et 4-(hydroxyméthyl)-1-tosylindole, par modification de Batcho-Leimgruber de la synthèse d’indole de Reissert.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59382-59-1
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00082564
Clé InChI CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-o-toluate, 2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-2-methylbenzoate, 3-nitro-o-toluic acid methyl ester, 2-methyl-3-nitromethylbenzoate, pubchem10933, acmc-1awh8, ksc495s1j, methyl2-methyl-3-nitrobenzoate
CID PubChem 601165
Nom IUPAC méthyl 2-méthyl-3-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Point de fusion 62°C to 65°C
Quantité 5 g
Beilstein 1964020
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 97%