Learn More
2-méthyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10764502
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136663-21-3
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD07774245
Clé InChI UFLDNRAXHGPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-methylbenzo d oxazole-5-carboxylate, 5-benzoxazolecarboxylicacid, 2-methyl-, methyl ester, acmc-1c498, methyl2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate, methyl 2-methylbenzoxazole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-2-methyl-1,3-benzoxazole, methyl 2-methyl-1?3-benzoxazole-5-carboxylate, 2-methylbenzoxazole-5-carboxylic acid methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylicacid,2-methyl-,methyl ester, 5-benzoxazolecarboxylic acid, 2-methyl-, methyl ester
CID PubChem 12157466
Nom IUPAC Méthyle 2-méthyle-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
SMILES CC1=NC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Point de fusion 67°C to 68°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.