Learn More
2-iodobenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434634
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2-Iodobenzoic Acid, methyl ester; 2-Iodobenzoic Acid is a starting material for the preparation of iodosobenzoate, selectivity and environment management. Trivalent iodine compounds perform mild oxidations, oxidative couplings, special iodinations and acetoxylations. Iodobenzoates are used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide 2-iodobenzoïque, ester méthylique ; l’acide 2-iodobenzoïque est un matériau de départ pour la préparation de l’iodosobenzoate, la sélectivité et la gestion de l’environnement. Les composés d’iode trivalent effectuent des oxydations douces, des couplages oxydatifs, des iodations spéciales et des acétoxylations. Les iodobenzoates sont utilisés comme agents anti-infectieux, agents de contraception et milieu de contraste aux rayons X pour la radiologie diagnostique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-97-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.046
Numéro MDL MFCD00016351
Clé InChI BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
CID PubChem 69132
Nom IUPAC Méthyle de 2-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-iodobenzoate
Densité 1.73
Point d’ébullition 274°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.604
Quantité 10 g
Beilstein 2206859
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 98%