Learn More
Méthyle2-furoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10513711
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-13-2
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00003236
Clé InChI HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-furoate, methyl pyromucate, methyl 2-furancarboxylate, methyl furoate, 2-furancarboxylic acid, methyl ester, 2-methoxycarbonyl furan, pyromucic acid methyl ester, methyl 2-furylcarboxylate, 2-furoic acid, methyl ester, furoic acid, methyl ester
CID PubChem 11902
Nom IUPAC Furane de méthyle-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-furoate
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1760g/mL
Point d’ébullition 181.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4890
Quantité 100 g
Merck Index 15,6149
Gravité spécifique 1.176
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-furoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.