Learn More
2-formylbenzoate de méthyle, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10541323
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 10541323
Marque: Thermo Scientific Maybridge TL00698DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4122-56-9
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00204231
Clé InChI YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 243003
Nom IUPAC Méthylformylbenzoate2
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-formylbenzoate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3OC(O)C6H4CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%