Learn More
2-(2-chloroacétamido)-4-phénylthiophène-3-carboxylate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15488605
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 356568-66-6
Formule moléculaire C14H12ClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 309.764
Numéro MDL MFCD01917476
Clé InChI QVZIDNLJEOTBPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-chloroacetyl amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetamido-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetylamino-4-phenylthiophene-3-carboxylate, methyl 2-2-chloroacetyl amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
CID PubChem 1536902
Nom IUPAC 2-[(2-chloroacétyl)amino]-4-phénylthiophène-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)NC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-(2-chloroacetamido)-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Point de fusion 107°C to 110°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 309.77
Pourcentage de pureté 96%