Learn More
Méthyl de 1-méthyl-1H-imidazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10350993
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 17289-19-9
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD02179561
Clé InChI KZPZTVKOJSKVBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, 1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, pubchem9002, acmc-209e5g, methyl1-methyl-1h-imidazole-4-carboxylate, ksc534i0d, methyl 1-methylimidazol-4-carboxylate, methyl 1-methyl-1h-imidazole-carboxylate, 4-methoxycarbonyl-1-methyl-1h-imidazole
CID PubChem 2773510
Nom IUPAC Méthyle 1-méthylimidazole-4-carboxylate
SMILES CN1C=C(N=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%