Learn More
Méthoxydiméthyl(p-tolyl)silane, 94 %, Thermo Scientific™
45.63€ - 132.66€
Identifiants chimiques
CAS 51501-87-2
Formule moléculaire C10H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 180.32
Numéro MDL MFCD09266166
Clé InChI GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
CID PubChem 142850
Nom IUPAC methoxydimethyl(4-methylphenyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347539
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27943.03
1 g
45.63€
1g
11357539
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27943.06
5 g
132.66€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
51501-87-2
180.32
GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
142850
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
C10H16OSi
MFCD09266166
methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
methoxydimethyl(4-methylphenyl)silane
Spécification
Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
C10H16OSi
methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
180.32
180.32
Moisture sensitive
51501-87-2
MFCD09266166
GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
methoxydimethyl(4-methylphenyl)silane
142850
94%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante