Learn More
Hydroxyde de triéthylammonium (méthoxycarbonyl)triéthylammonium, 97 %, sel interne, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510463
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
29684-56-8
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00077815
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
11032497
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
29684-56-8
C8H18N2O4S
238.30
MFCD00077815
YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
11032497
CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide
Point de fusion 76.0°C to 79.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O2CNSO2N(C2H5)3
Quantité 1 g
Fieser 14,208
Merck Index 15,1505
Nom IUPAC triéthyl(méthoxycarbonyl sulfamoyl)azanium ; Hydroxyde
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Methoxycarbonylsulfamoyl)triethylammonium hydroxide, inner salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.