Learn More
Chlorure de méthoxyacétyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10726052
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38870-89-2
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Numéro MDL MFCD00000728
Clé InChI JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxyacetyl chloride, methoxyacetylchloride, acetyl chloride, methoxy, methoxy-acetyl chloride, methoxyacetic acid chloride, unii-t66s02b1s3, methoxy acetylchloride, 2-methoxyacetylchloride, methoxy acetyl chloride, ch3och2cocl
CID PubChem 96623
Nom IUPAC 2-chlorure de méthoxyacétyle
SMILES COCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxyacetyl chloride
Note relative au nom Stabilized
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1870g/mL
Point d’ébullition 112°C to 113°C
Point d’éclair 28°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2COCl
Indice de réfraction 1.4190 to 1.422
Quantité 10 g
Fieser 12,310
Gravité spécifique 1.187
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Stabilisateur 0.3%mgO
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxyacetyl chloride, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.