Learn More
SPEX CertiPrep™ Kit QuEChERS méthode EN15662 SPEXQuE™
Répondez à vos besoins en matière de QuEChERS grâce à ces kits à usage général
Marque:  SPEX CertiPrep™ EN-PSA-2ML
Code produit. 15286036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Répondez à tous vos besoins en matière de QuEChERS avec des kits d’usage général adaptés à l’élimination des acides organiques polaires, certains niveaux faibles à modérés de sucres et de lipides.
  • Méthodes européennes (méthode EN 15662)
Spécification
Spécification
25 mg PSA, 150 mg MgSO4
2 ml
100/boîte
Tube de nettoyage PSA dispersif SPE
EN 15662