Learn More
Analytes cibles RCRA, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 8041-A
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
2,3,4,5-Tétrachlorophénol | 4901-51-3 | 1000μg/ml |
2,3,4,6-Tétrachlorophénol | 58-90-2 | 1000μg/ml |
2,3,5,6-Tétrachlorophénol | 935-95-5 | 1000μg/ml |
2,4,5-Trichlorophénol | 95-95-4 | 1000μg/ml |
2,4,6-Trichlorophénol | 88-06-2 | 1000μg/ml |
Dichloro-2,4 phénol | 120-83-2 | 1000μg/ml |
2,4-Xylénol | 105-67-9 | 1000μg/ml |
2,4-Dinitrophénol | 51-28-5 | 1000μg/ml |
2,6-Dichlorophénol | 87-65-0 | 1000μg/ml |
2-Chlorophénol | 95-57-8 | 1000μg/ml |
2-cyclohexyl-4,6-dinitrophénol | 131-89-5 | 1000μg/ml |
2-Méthylphénol | 95-48-7 | 1000μg/ml |
2-Nitrophénol | 88-75-5 | 1000μg/ml |
3-Méthylphénol | 108-39-4 | 1000μg/ml |
4,6-Dinitro-2-méthylphénol | 534-52-1 | 1000μg/ml |
4-Chloro-3-méthylphénol | 59-50-7 | 1000μg/ml |
4-Méthylphénol | 106-44-5 | 1000μg/ml |
4-Nitrophénol | 100-02-7 | 1000μg/ml |
Dinoseb | 88-85-7 | 1000μg/ml |
Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1000μg/ml |
Phénol | 108-95-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
RCRA Target Analytes | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
4-Chloro-3-methylphenol; 2-Chlorophenol; 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2 |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
For US EPA Method 8041 | |
Isopropanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Phthalates Esters Mix
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, dinoseb, 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire