Learn More
Mélange d’analytes de benzidine, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 605-X
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
3,3'-Dichlorobenzidine | 91-94-1 | 2000μg/ml |
Benzidine | 92-87-5 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Benzidines Analytes Mix | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
Benzidine; 3,3'-Dichlorobenzidine |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
For US EPA Method 605 | |
Methanol |
Sécurité et traitement
- Benzidines Analytes Mix
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: benzidine, 3,3'dichlorobenzidine, methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire