Learn More
Thermo Scientific™ Réactif MethElute™ (TMPAH)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour une méthylation sur colonne précise et sensible, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH).
Pour une méthylation sur colonne et une détection par analyse GC de manière sensible et précise, utilisez le réactif Thermo Scientific™ MethElute™ (TMPAH). Il est idéal pour la méthylation quantitative et la détection de barbituriques, de sédatifs, de bases xanthine, d’alcaloïdes phénoliques et de phénytoïne, offrant un pic quantitatif unique pour chaque substance. Lorsque le réactif est chauffé grâce à des extraits contenant des médicaments, du sérum ou de l’urine, les médicaments contenant des fonctions aminées, hydroxyles et carboxyles réactives seront méthylés dans les sites réactifs.
Précision comparable, voire meilleure que la méthode par UV/TLC (la GC est supérieure à l’UV/TLC en présence de phénobarbital et de phénytoïne)
Haute précision, avec un coefficient de variation de 5 % ou moins
Grande sensibilité ; Barbituriques décelés jusqu’à 0,2 mg/dl
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC |
| Risques | Inflammable, toxique |
| Stockage | Température ambiante |
| Composants standard | Hydroxyde de triméthylanilinium dans du méthanol |
| Concentration standard | 0,2 M |
| Description de l’article | 10 ml |
| Quantité | 10 ml |
Sécurité et traitement
- methelute
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sablee sec, un agent chimique sec oude la mousse résistant á l'alcool pour l'extinction.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methyl alcohol, N,N,N-trimethylaniliniumiodide