Learn More
Méthanol, pour l’analyse de grade de gradient UHPLC, Fisher Chemical
51.25€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11357080
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4070/PB15
1 L
51.25€
1L
11313240
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4070/PB17
2.5 L
103.00€
2.50L
Description
Description
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, pour l’analyse de grade de gradient UHPLC, Fisher Chemical