Learn More
Méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13218003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 l
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
5L
Code produit. 13218003
Marque: Thermo Scientific Acros 444310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Méthanol
Point de fusion -98.0°C
CAS 67-56-1
Densité 0.7910 g/ml
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 5 l
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Récipient en plastique
Indice de réfraction 1.3280 à 1.3300
Gravité spécifique 0.791
Formule moléculaire CH4O
Formule linéaire CH3OH
Numéro MDL MFCD00004595
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : miscible avec l’eau. Autres solubilités : miscible avec l’éthanol, l’éther, le benzène, les cétones et la plupart des autres solvants organiques
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Poids de la formule 32.04
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.