Learn More
Méthanol, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8% (GC)
198.50€ - 572.62€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15693710
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-6X1L
6 x 1 L Flacon poly
198.50€
6 pièces
15663710
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-4X2.5L
4 x 2.5 L Flacon poly
312.04€
4 pièces
15673710
FDS Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
32213-4X5L
4 x 5 L Flacon poly
572.62€
4 pièces
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Méthanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spécification
Methanol
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Incolore
0.791g/mL at 25°C
0.36
725°F
0 to 0.0005 %
Free acid (as HCOOH): ≤0.002%
Free Alkali (as NH3): ≤0.00005%
410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
1098229
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Méthanol
887
32.04g/mol
ACS/certifié pur
-98°C
67-56-1
Liquid
64°C to 65°C
9°C (48.2°F)
1.328 to 1.33
CH4O
CH3OH
MFCD00004595
UN1230
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
≥99.8% (GC)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378-P403 + P235
H225-H301 + H311 + H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - Méthanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.