Learn More
Méthanol, Purge and Trap, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 15554055 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15554055
Marque: JT Baker 907702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
Un groupe de solvants et de sels ultra-haute pureté mis au point pour les procédures d’extraction/concentration de résidus organiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Note relative au nom Purge and Trap
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 5.5 to 44 vol%
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 455°C
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH4O
Acide titrable ≤0.3μeq/g
Numéro MDL MFCD00004595
Numéro UN 1230
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.