Learn More
Méthanol (sans peroxyde-Free/Sequencing), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
Descrizione
Méthanol (sans peroxyde / séquençage)
Le méthanol est utilisé dans la coloration et la décoloration des gels d’électrophorèse de protéines, dans la HPLC et dans d’autres applications biologiques.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | -98°C |
| Note relative au nom | Peroxide-free |
| Absorbance | 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.791g/cm³ |
| Point d’ébullition | 64.7°C |
| Quantité | 4 L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto