Learn More
Méthanol, Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Description
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol, 2,5 L
Méthanol
• Méthanol
• Solvant
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Méthanol
• Solvant
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -98°C |
Absorbance | ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.791g/cm³ |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 500 mL |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.