Learn More
Méthanol, pour HPLC, qualité gradient, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16625893
Click to view available options
Quantité:
7 L
30 L
45 L
395 L
Conditionnement:
30L
395L
45L
7L
Code produit. 16625893
Marque: Honeywell Burdick & Jackson 6572745L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.79 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 64°C to 65°C (1013 hPa)
Quantité 45 L
Point d’éclair 11°C