Learn More
Méthanol, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical
23.30 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
Méthanol, HPLC pour l’analyse de gradient
Spécifications
Formule moléculaire : CH4O
Hydrosoluble : Oui
Poids moléculaire : 32,04
Point de fusion : -98°C
Danger pour la santé : Provoque une irritation modérée des yeux, peut provoquer une irritation de la peau et provoquer une irritation du tube digestif
À utiliser avec [application] : HPLC pour l’analyse des gradients
Point d’éclair : 12°C
N° CAS : 67-56-1
Point d’ébullition : 64,7°C
Symbole de danger : F, T
Synonymes : Carbinol, Alcool méthylique, Hydroxyde de méthyle, Monohydroxyméthane, Alcool de bois, Napthe de bois, Esprit de bois, Esprit colombien
Formule moléculaire : CH4O
Hydrosoluble : Oui
Poids moléculaire : 32,04
Point de fusion : -98°C
Danger pour la santé : Provoque une irritation modérée des yeux, peut provoquer une irritation de la peau et provoquer une irritation du tube digestif
À utiliser avec [application] : HPLC pour l’analyse des gradients
Point d’éclair : 12°C
N° CAS : 67-56-1
Point d’ébullition : 64,7°C
Symbole de danger : F, T
Synonymes : Carbinol, Alcool méthylique, Hydroxyde de méthyle, Monohydroxyméthane, Alcool de bois, Napthe de bois, Esprit de bois, Esprit colombien
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | -98°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 1 l |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 128 hPa à 20°C |
Viscosité | 0.55 cp à 20°C |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Poids de la formule | 32.04 g/mol |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.