Learn More
Méthanol, HPLC pour analyse de gradient, Fisher Chemical
Code produit. 10000280
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Méthanol, HPLC pour l’analyse de gradient
Spécifications
Formule moléculaire : CH4O
Hydrosoluble : Oui
Poids moléculaire : 32,04
Point de fusion : -98°C
Danger pour la santé : Provoque une irritation modérée des yeux, peut provoquer une irritation de la peau et provoquer une irritation du tube digestif
À utiliser avec [application] : HPLC pour l’analyse des gradients
Point d’éclair : 12°C
N° CAS : 67-56-1
Point d’ébullition : 64,7°C
Symbole de danger : F, T
Synonymes : Carbinol, Alcool méthylique, Hydroxyde de méthyle, Monohydroxyméthane, Alcool de bois, Napthe de bois, Esprit de bois, Esprit colombien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Poids de la formule 32.04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.