Learn More
Méthanol, Extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10506279
Méthanol, Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10506279
5 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10506279
Marque: Fisher Chemical M/3950/FP21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 5 L
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Poids de la formule 32.04g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526392 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Numéro de lot2526179 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
Numéro de lot2524359 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberM/3950/15,M/3950/FP21,M/3950/27,M/3950/17,M/3950/21S,M/3950/PC25,M/3950/21,M/3950/PC17,M/3950/PB17,M/3950/25
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl alcohol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, Extra pur, SLR, Fisher Chemical >