Learn More
Méthanol, Extra sec, pour synthèse, Fisher Chemical
22.65 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Description
CH4O, numéro CAS 67-56-1, hydroxyde de méthyle, méthylol, alcool pyroxylique, carbinol, esprit de bois, naphte de bois, alcool de bois, alcool colonial, alcool colombien, alcool méthylique, 1 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32,042
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | -98°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 128 hPa at 20°C |
Viscosité | 0.55cp at 20°C |
Poids de la formule | 32.04g/mol |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.