Learn More
Méthanol, déshydraté, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10149610
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel en laboratoire et spécialisé, avec un maximum de 0,01 % d’H2O.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • Conforme aux spécifications de réactifs pour USP/NF pour une utilisation dans le traitement pharmaceutique et la préparation de prescription
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -97.8°C
CAS 67-56-1
Couleur Incolore
Aspect Clear
Densité 0.79 g/mL at 25°C
Point d’ébullition 64°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 6 - 36 Vol %
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 240°C
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Formule moléculaire CH4O
Acide titrable Max. 0.0003meq/g
Formule linéaire CH3OH
Base titrable Max. 0.0002meq/g
Numéro MDL MFCD00004595
Tension de vapeur 16.9 kPa
Eau Max. 0.01%
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informations sur la solubilité Miscible in ether, benzene, ethanol; Soluble in acetone, chloroform
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.