Learn More
Méthanol-d4, pour la RMN, contient 0,03 v/v% du TMS, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10051641
Méthanol-d4, pour la RMN, contient 0,03 v/v% du TMS, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051641
50 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10051641
Marque: Thermo Scientific Acros 329920500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Méthanol-d4, CH4O, numéro CAS-811-98-3, méthan-d3-ol-d, méthanol 2h4, alcool-d méthyl-d3, perdeutérométhanol, méthanol-d4, tétradeutérométhanol, trideutério deutériooxy méthane, méthanol-d4, 99,8 % d’atomes d, alcool méthylique-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1 187, sans colorant, 0,8880 g/ml, 99,75 % min., 212-378-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.8 atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,75 % min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466742 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Numéro de lotA0464813 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Numéro de lotA0463707 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Numéro de lotA0464523 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Numéro de lotA0463847 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol
Nom du produit
Méthanol-d4, pour la RMN, contient 0,03 v/v% du TMS, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >