Learn More
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11334378
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334378
10 de chaque
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11334378
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042319.KV
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,89 g/ml
Odeur Doux
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 10 de chaque
Point de fusion -98°C
Point d’ébullition 64,7°C
Formule linéaire CD3OD
Numéro UN UN1230
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Poids de la formule 36.07
Pourcentage de pureté 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,05 % v/v TMS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS12J035 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2023 Catalog Number042319,042319.KV,042319.SA
Numéro de lotZ20I034 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number042319.KV,042319.SA
Numéro de lotY14E010 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
Numéro de lotJ17Y025 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
Numéro de lotB16Y002 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042319.KV,042319.SA
Nom du produit
Méthanol-d4, 99,8 % (isotopique), contient 0,05 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >