Learn More
Méthanol, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produit filtré à l’aide d’un filtre de 0,2 μm
45.12€ - 319.68€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15644570
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34860-1L
1 l
45.12€
1L
15674570
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34860-2L
2 L
86.52€
2L
15654570
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34860-2.5L
2.5 L
91.91€
2.50L
15664570
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34860-2.5L-PC
2.5 L-PC N/A N/A N/A
15604580
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34860-6X1L
6 x 1 L
216.44€
6 pièces
15694570
FDS Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34860-4X2L
4 x 2 L
250.06€
4 pièces
15684570
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34860-4X2.5L
4 x 2.5 L
319.68€
4 pièces
Description
Description
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™