Learn More
Méthanol, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
46.78€ - 343.38€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15634200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34485-1L
1 L
46.78€
1L
15644200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34485-2.5L
2.5 L
98.38€
2.50L
15654200
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34485-4X2.5L
4 x 2.5 L
343.38€
4 pièces
Description
Description
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Identifiants chimiques
67-56-1
32.04
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
Méthanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO
Spécification
Methanol
0.791g/mL at 25°C
9°C (48.2°F)
CH4O
MFCD00004595
UN1230
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.04
CHEBI:17790
≥99.9% (GC)
67-56-1
0.36
725°F
CH3OH
410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C)
1098229
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Méthanol
887
32.04g/mol
CHROMASOLV™
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.