Learn More
Méthanol CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15654680
Méthanol CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15654680
6 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Code produit. 15654680
Marque: Honeywell-Chromasolv 348856X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les récipients Pure-Pac™ II nécessitent le coupleur Micromatic MacroValve pour la distribution de solvants, Z560723. Produit filtré par un filtre de 0,2 μm.
  • Même qualité que la HPLC CHROMASOLV
  • Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil UV faible par HPLC
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Note relative au nom for HPLC
Absorbance absorption/ in accordance
Densité 0.791g/mL at 25°C
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 6 x 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.329
Formule linéaire CH3OH
Tension de vapeur 97.68mmHg (20°C)
Beilstein 1098229
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV™ Gradient
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >