Learn More
Méthanol CHROMASOLV™, qualité gradient, pour HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Description
- Même qualité que la HPLC CHROMASOLV
- Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil UV faible par HPLC
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Point de fusion | -98°C |
Note relative au nom | for HPLC |
Absorbance | absorption/ in accordance |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 64.7°C |
Quantité | 100 mL |
Indice de réfraction | n20/D 1.329 |
Formule linéaire | CH3OH |
Tension de vapeur | 97.68mmHg (20°C) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.