Learn More
Méthanol, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10191810
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
CH4O, numéro CAS 67-56-1, alcool méthylique, alcool colonial, naphte de bois, esprit de bois, alcool de bois, méthylol, alcool pyroxylique, hydroxyde de méthyle, naphte colombien, carbinol, 2,5 L, 64,7°C, CHEBI:17790, incolore, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, méthanol, -98°C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Poids de la formule 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.