Learn More
Methanol, BioReagent, ≥99.93%, For Protein Sequencing, Honeywell Burdick & Jackson™
BioReagent, suitable for protein sequencing,≥99.93%
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : classe 3 - PG 2 - Méthanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-659-6
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Methanol, BioReagent, ≥99.93%, For Protein Sequencing, Honeywell Burdick & Jackson™