Learn More
Méthanol, ULTRA LC/MS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Conditionnement:
Flint à col étroit
Conditionnement:
1L
Description
- Pour une utilisation en LC/MS et UHPLC ; pour une utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methanol |
| Point de fusion | 113°C to 116°C |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Point d’éclair | 12.00°C |
| Conditionnement | Flint à col étroit |
| Gravité spécifique | 1L = 0.79kg |
| Poids de la formule | 32.04 |
| Qualité | Baker ANALYSED™ ULTRA LC / MS |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.